Learn More
1-Fenantrólo, TRC
Código de producto. 30006677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006677 5 mg 5 miligramos
30004631 25 mg 25 miligramos
30006671 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2950005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2433-56-9
Fórmula molecular C14 H10 O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo 1-Phenanthrenol (9CI, ACI), 1-Phenanthrol (6CI, 7CI, 8CI), 1-Hydroxyphenanthrene, NSC 44471
Nombre IUPAC Fenantora-1-OL
SMILES Oc1cccc2c1ccc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxyphenanthrene
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O/c15-14-7-3-6-12-11-5-2-1-4-10(11)8-9-13(12)14/h1-9,15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0732