Learn More
1-Fenantrol-d9, TRC
Código de producto. 30410108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30410108 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30410108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2950021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenanthrol-d9
CAS 922510-23-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14HD9O
Cantidad 1 mg
Sinónimo Phenanthren-2,3,4,5,6,7,8,9,10-d9-1-ol, 1-Phenanthrenol-d9, 1-Hydroxyphenanthrene-d9, NSC 44471-d9
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O/c15-14-7-3-6-12-11-5-2-1-4-10(11)8-9-13(12)14/h1-9,15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
SMILES OC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C([2H])C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C32
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriofenantren-1-ol
Peso molecular (g/mol) 203.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1297
Porcentaje de pureza >95