Learn More
1-Fenartenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30426494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426494 10 mg 10 miligramos
30411461 100 mg -
30419167 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29479510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27875-89-4
Fórmula molecular C15H10O2
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo NSC 139679
Nombre IUPAC Ácido fenentreno-1-carboxílico
SMILES OC(=O)c1cccc2c1ccc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenanthrenecarboxylic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-7-3-6-12-11-5-2-1-4-10(11)8-9-13(12)14/h1-9H,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0681