Learn More
1-Fenartenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30411461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411461 100 mg -
30426494 10 mg 10 miligramos
30419167 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP294795100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27875-89-4
Fórmula molecular C15H10O2
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo NSC 139679
Nombre IUPAC Ácido fenentreno-1-carboxílico
SMILES OC(=O)c1cccc2c1ccc3ccccc23
Specifica
Nombre del producto químico o material 1-Phenanthrenecarboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-7-3-6-12-11-5-2-1-4-10(11)8-9-13(12)14/h1-9H,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0681
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.