Learn More
1-Pentina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pentyne |
| CAS | 627-19-0 |
| Fórmula molecular | C5H8 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Pentine, Propylacetylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3 |
| SMILES | CCCC#C |
| Nombre IUPAC | pent-1-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 68.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.0626 |