Learn More
1-Pentino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317725 25 g 25 g
11307725 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02479.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68.12 g/mol
1-Pentyne has been used in preparation of:lithium acetylides, required for asymmetric synthesis of α,α-dibranched propargyl sulfinamides. It is also used to synthesize 7-hydroxy-10-methoxy-3H-naphtho[2.1-b]pyrans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-pentino se ha utilizado en la preparación de acetiluros de litio, necesarios para la síntesis asimétrica de sulfinamidas propargílicas α,α-dirramificadas. También se utiliza para sintetizar 7-hidroxi-10-metoxi-3H-nafto[2.1-b]piranos.
Solubilidad
Soluble en agua (1,05 g/l) a 20 °C.
Notas
Almacenar a temperaturas de 2 a 8 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar alejado del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 627-19-0
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.12
Número MDL MFCD00009469
Clave InChI IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
Nombre IUPAC pent-1-ino
SMILES CCCC#C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Pentyne
Punto de fusión -106°C
Densidad 0.692
Punto de ebullición 39°C to 41°C
Temperatura de inflamación −20°C (−4°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3CH2CH2C≡CH
Índice de refracción 1.386
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1697133
Información de solubilidad Soluble in water. (1.05g/L) at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.12
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Pentyne
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentyne