Learn More
1-Pentino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10686291 25 g Frasco de vidrio 25 g
10105403 5 g Frasco de vidrio 5 g
10638324 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10686291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303820250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-19-0
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.12
Número MDL MFCD00009469
Clave InChI IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
Nombre IUPAC pent-1-ino
SMILES CCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentyne
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -106.0°C to +105.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.6900g/mL
Punto de ebullición 40.0°C
Temperatura de inflamación <−34°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2C≡CH
Índice de refracción 1.3840 to 1.3880
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido