Learn More
1-Pentín-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426646 5 g 5 g
11416646 1 g 1 g
11436646 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24853.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4187-86-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
1-Pentyn-3-ol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-pentín-3-ol se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes y polvos de metales pesados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4187-86-4
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00004572
Clave InChI LBSKEFWQPNVWTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentyn-3-ol, ethylethynylcarbinol, ethyl ethynyl carbinol, 1-pentyne-3-ol, 1-pentine-3-ol, 3-hydroxy-1-pentine, ethynyl-ethyl carbinol, acmc-1agpc
PubChem CID 92981
Nombre IUPAC pent-1-ín-3-ol
SMILES CCC(C#C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentyn-3-ol
Densidad 0.89
Punto de ebullición 123°C to 125°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.434
Cantidad 5 g
Número UN UN1986
Beilstein 1098409
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%