Learn More
1-Pentilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459163 100 g 100 g
11449163 25 g 25 g
11469163 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459163 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11674.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-58-7 | C5H13N | 87.166 g/mol
1-Pentylamine is used as a solvent, as a raw material in the manufacture of a variety of other compounds, including dyes, emulsifiers, and pharmaceutical products and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-pentilamina se utiliza como disolvente. También se usa como materia prima en la fabricación de una variedad de otros compuestos, como colorantes, emulsionantes y productos farmacéuticos, y como agente aromatizante.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-58-7
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.166
Número MDL MFCD00008236
Clave InChI DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
PubChem CID 8060
ChEBI CHEBI:74848
Nombre IUPAC pentan-1-amina
SMILES CCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentylamine
Punto de fusión -55°C
Densidad 0.751
Punto de ebullición 103°C to 105°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.411
Cantidad 100 g
Número UN UN1106
Beilstein 505953
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,598
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pentylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentanamine