Learn More
Bromuro de (1-pentil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474204 100 g 100 g
11464204 25 g 25 g
11484204 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474204 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12534.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21406-61-1 | C23H26BrP | 413.34 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua. Soluble en metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21406-61-1
Fórmula molecular C23H26BrP
Peso molecular (g/mol) 413.34
Número MDL MFCD00031630
Clave InChI VAUKWMSXUKODHR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo pentyltriphenylphosphonium bromide, amyltriphenylphosphonium bromide, n-amyl triphenylphosphonium bromide, pentyltriphenylphosphanium bromide, 1-pentyl triphenylphosphonium bromide, triphenyl-n-amylphosphonium bromide, pentyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, pentyltriphenyl-, bromide, pentyl triphenyl phosphonium bromide, pubchem15722
PubChem CID 2724565
Nombre IUPAC pentil(trifenil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 164°C to 166°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3580453
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Partly miscible in water. Soluble in methanol and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.33
Porcentaje de pureza 98%