Learn More
Isotiocianato de 1-pentilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477177 25 g 25 g
11467177 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14972.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 629-12-9 | C6H11NS | 129.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-12-9
Fórmula molecular C6H11NS
Peso molecular (g/mol) 129.221
Número MDL MFCD00014444
Clave InChI SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
PubChem CID 69415
Nombre IUPAC 1-isotiocianatopentano
SMILES CCCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentyl isothiocyanate
Densidad 0.93
Punto de ebullición 191°C to 193°C
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4965
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 1746691
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.23
Porcentaje de pureza 96%