Learn More
Isotiocianato de 1-pentilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467177 5 g 5 g
11477177 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14972.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 629-12-9 | C6H11NS | 129.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-12-9
Fórmula molecular C6H11NS
Peso molecular (g/mol) 129.221
Número MDL MFCD00014444
Clave InChI SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
PubChem CID 69415
Nombre IUPAC 1-isotiocianatopentano
SMILES CCCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentyl isothiocyanate
Densidad 0.93
Punto de ebullición 191°C to 193°C
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4965
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 1746691
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.23
Porcentaje de pureza 96%