Learn More
Isocianato de 1-pentilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383027 1 g 1 g
11393027 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13399.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3954-13-0 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3954-13-0
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00144846
Clave InChI VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentyl isocyanate, pentylisocyanate, pentane, 1-isocyanato, 1-pentyl isocyanate, n-pentyl isocyanate, 1-isocyanato-pentane, amylisocyanat, n-pentylisocyanate, n-amyl isocyanate, acmc-1clhg
PubChem CID 206036
Nombre IUPAC 1-isocianatopentano
SMILES CCCCCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentyl isocyanate
Densidad 0.878
Punto de ebullición 136°C to 137°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal CH3(CH2)4NCO
Índice de refracción 1.415
Cantidad 1 g
Número UN UN3080
Beilstein 1746688
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 97%