Learn More
1-penteno-4,4,5,5,5-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pentene-4,4,5,5,5-d5 |
| CAS | 80820-43-5 |
| Fórmula molecular | C5 2H5 H5 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3/i2D3,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CC=C |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5,5-pentadeuteriopent-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 75.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.1096 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |