Learn More
1-Penten-3-ona (contiene 0,1 % de estabilizador BHT), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pent-1-en-3-one |
| CAS | 1629-58-9 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-Penten-3-one, 4-Penten-3-one, Ethyl vinyl ketone, NSC 81211 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3 |
| SMILES | CCC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | pent-1-en-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 84.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0575 |