Learn More
1-Penten-3-ona (contiene 0,1 % de estabilizador BHT), TRC
Código de producto. 30427595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427595 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30427595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2745901G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pent-1-en-3-one
CAS 1629-58-9
Fórmula molecular C5 H8 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Penten-3-one, 4-Penten-3-one, Ethyl vinyl ketone, NSC 81211
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
SMILES CCC(=O)C=C
Nombre IUPAC pent-1-en-3-ona
Peso molecular (g/mol) 84.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0575