Learn More
1-Penten-3-ol, TRC
Código de producto. 30179648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179648 5 g 5 g
30179017 1 g 1 g
30178969 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2275055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-25-1
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Sinónimo (±)-1-Penten-3-ol, 1-Ethylallyl alcohol, 3-Hydroxy-1-pentene, Ethyl vinyl carbinol, NSC 65446, α-Ethylallyl alcohol
Nombre IUPAC Pent-1-en-3-ol
SMILES CCC(O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Penten-3-ol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3,5-6H,1,4H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732