Learn More
1-Penten-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15148878 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15148878 100 g Frasco de vidrio 100 g
10581181 5 g Frasco de vidrio 5 g
10396910 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15148878 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130011000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 616-25-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-25-1
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00004573
Clave InChI VHVMXWZXFBOANQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-penten-3-ol, ethyl vinyl carbinol, vinyl ethyl carbinol, 1-pentene-3-ol, 1-ethylallyl alcohol, alpha-ethylallyl alcohol, 1-penten-3-ol e, 1-penten-3-ol, r, fema no. 3584, ethylvinylcarbinol
PubChem CID 12020
Nombre IUPAC Pent-1-en-3-ol
SMILES CCC(O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Penten-3-ol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a beige
Densidad 0.8390g/mL
Punto de ebullición 114.0°C to 115.0°C
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(OH)CH=CH2
Índice de refracción 1.4220 to 1.4260
Cantidad 100 g
Beilstein 01,443
Gravedad específica 0.839
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo