Learn More
1-Penten-3-ol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450701 5 g 5 g
11460701 25 g 25 g
11470701 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450701 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20155.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 616-25-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-penten-3-ol se utiliza como saborizante y fragancia. Se puede utilizar para obtener una elevación con pepino, melón, bayas, rábano picante, fresas y tomate.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-25-1
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00004573
Clave InChI VHVMXWZXFBOANQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-penten-3-ol, ethyl vinyl carbinol, vinyl ethyl carbinol, 1-pentene-3-ol, 1-ethylallyl alcohol, alpha-ethylallyl alcohol, 1-penten-3-ol e, 1-penten-3-ol, r, fema no. 3584, ethylvinylcarbinol
PubChem CID 12020
Nombre IUPAC Pent-1-en-3-ol
SMILES CCC(O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Penten-3-ol
Densidad 0.838
Punto de ebullición 114°C to 115°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Índice de refracción 1.425
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1719834
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza ≥98%