Learn More
1-(Pentanoilamino)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]ciclopentanocarboxamida, Mikromol™
Descripción
1-(Pentanoilamino)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]ciclopentanocarboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Pentanoylamino)-N-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]cyclopentanecarboxamide |
| CAS | 748812-53-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(Pentanoylamino)-N-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]cyclopentanecarboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H30 N6 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Irbesartan Imp. A (EP), Irbesartan USP Related Compound A, Irbesartan USP RC A, 1-(Pentanoylamino)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]cyclopentanecarboxamide, Irbesartan Related Compound A (USP), 1-[(1-Oxopentyl)amino]-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-cyclopentanecarboxamide, Irbesartan Related Compound A, Irbesartan Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30N6O2/c1-2-3-10-22(32)27-25(15-6-7-16-25)24(33)26-17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-28-30-31-29-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,26,33)(H,27,32)(H,28,29,30,31) |
| SMILES | CCCCC(=O)NC1(CCCC1)C(=O)NCc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| Nombre IUPAC | 1-(pentanoilamino)-N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]ciclopentano-1-carboxamida |
| Mostrar más |