Learn More
1-Pentanol, ACS, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Pentanol is used as a key starting material in the production of dichloro-acetic acid pentyl ester, 2-methyltetrahydrofuran, di-n-penyl ether (DNPE), pentyl butyrate and amyl acetate. As a solvent, it is used for coating CDs and DVDs. It has been considered to be a replacement for gasoline and diesel fuels due to its combustion properties. Further, it is used as a reagent to prepare derivatives of ferulic acid and caffeic acid, which shows anticancer properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pentanol |
| Punto de fusión | -79°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.812 g/mL |
| Punto de ebullición | 136°C to 138°C |
| Temperatura de inflamación | 49°C (120°F) |
| Olor | Mild |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)4OH |
| Índice de refracción | 1.4103 |
| Cantidad | 250 mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1-Pentanol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentanol