Learn More
1-Pentanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434424 10,000 mL 10000 ml
11414424 500 mL 500 ml
11424424 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434424 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13093.0D
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71-41-0 | C5H12O | 88.15 g/mol
1-Pentanol is used as a key starting material in the production of dichloro-acetic acid pentyl ester, 2-methyltetrahydrofuran, di-n-penyl ether (DNPE), pentyl butyrate and amyl acetate. As a solvent, it is used for coating CDs and DVDs. It has been considered to be a replacement for gasoline and diesel fuels due to its combustion properties. Further, it is used as a reagent to prepare derivatives of ferulic acid and caffeic acid, which shows anticancer properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-pentanol se utiliza como material de partida clave en la producción de éster de pentilo de ácido dicloro-acético, 2-metiltetrahidrofurano, éter de di-n-penilo (DNPE), butirato de pentilo y acetato de amilo. Como disolvente, se utiliza para el revestimiento de CD y DVD. Se ha considerado como un sustituto de la gasolina y los combustibles diésel debido a sus propiedades de combustión. Además, se utiliza como reactivo para preparar derivados del ácido ferúlico y el ácido cafeico, que muestran propiedades anticancerosas.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, acetona y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, metales alcalinos, ácidos fuertes, haluros y aldehídos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-41-0
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
Clave InChI AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
Nombre IUPAC Pentano-1-ol
SMILES CCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentanol
Punto de fusión -79°C
Densidad 0.812
Punto de ebullición 136°C to 138°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Olor Mild
Fórmula lineal CH3(CH2)4OH
Índice de refracción 1.4103
Cantidad 10,000 mL
Número UN UN1105
Beilstein 1730975
Índice Merck 14,7118
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentanol