Learn More
1-Pentanotiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11316896 25 g 25 g
11326896 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04330.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-66-7 | C5H12S | 104.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-66-7
Fórmula molecular C5H12S
Peso molecular (g/mol) 104.21
Número MDL MFCD00004907
Clave InChI ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentanethiol, pentyl mercaptan, amyl mercaptan, n-amyl mercaptan, pentanethiol, amyl thioalcohol, pentalarm, amyl sulfhydrate, amyl hydrosulfide, pentylmercaptan
PubChem CID 8067
Nombre IUPAC pentano-1-tiol
SMILES CCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentanethiol
Punto de fusión -76°C
Densidad 0.841
Punto de ebullición 125°C to 126°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.446
Cantidad 25 g
Número UN UN1111
Beilstein 1730979
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.22
Porcentaje de pureza 97%