Learn More
Sal sódica de ácido 1-pentanosulfónico, monohidrato; 99,9 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 17891371 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17891371 25 g 25 g
11486972 5 g -
17801381 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17891371 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215181325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    233.10€ / 25 g
    Ahorro 11.90€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Especificaciones
Nombre del elemento Ácido 1-pentanosulfónico, sal sódica, monohidrato
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Formulario Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Aspecto Blanco