Learn More
Sal sódica de ácido 1-pentanosulfónico, monohidrato; 99,9 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11486972 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486972 5 g -
17891371 25 g 25 g
17801381 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486972 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215181305
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Especificaciones
Nombre del elemento Ácido 1-pentanosulfónico, sal sódica, monohidrato
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Formulario Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Aspecto Blanco
Fórmula molecular C5H11NaO3S
Clave InChI ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sodio pentano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 174.19