Learn More
Ácido 1-pentanosulfónico, monohidrato de sal sódica, 98+ %, grado de HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10178230 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10178230 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10485661 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10178230 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 423200250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    193.65€ / 25 g
    Ahorro 21.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 207605-40-1 | C5H11NaO3S·H2O | 192.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207605-40-1
Fórmula molecular C5H11NaO3S·H2O
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD00149548
Clave InChI FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium pentane-1-sulfonate hydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, potassium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium 1-pentanesulfonate hydrate, sodium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium pentane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-pentane sulphonic acid sodium salt monohydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, hplc grade
PubChem CID 23693099
Nombre IUPAC sodio; pentano-1-sulfonato; hidrato
SMILES CCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt Monohydrate
Absorbancia (0.25M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC water), 0.05 max. at 220nm, 0.03 max. at 230nm, 0.02 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 260nm
Punto de fusión >300°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4SO3Na·H2O
Cantidad 25 g
Beilstein 04, III, 23
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.