Learn More
Ácido 1-pentanosulfónico, hidrato de sal sódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10318953 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10318953 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10169322 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10023230 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10318953 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270371000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1266615-65-9 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1266615-65-9
Fórmula molecular C5H11NaO3S
Peso molecular (g/mol) 174.19
Número MDL MFCD00149548
Clave InChI ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo n-Amylsulfonic acid, sodium salt
Nombre IUPAC sodium pentane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3(CH2)4SO3Na·xH2O
Beilstein 04, III, 23
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 9.6% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum dried)
Envase Frasco de vidrio
Aspecto (10% aq. soln.) clear, colorless