Learn More
Ácido 1-pentanosulfónico, hidrato de sal sódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt hydrate |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)4SO3Na·xH2O |
| Beilstein | 04, III, 23 |
| Información de solubilidad | (10% in water) Clear colorless |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.12 |
| Mostrar más |