Learn More
Ácido 1-pentanosulfonico, sal sódica 99+ %, cromatografía de pares iónicos, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11914571 500 g Frasco de vidrio 500 g
10024523 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10116033 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11914571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396655000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5485.00€
    5143.00€ / 500 g
    Ahorro 342.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22767-49-3
Fórmula molecular C5H11NaO3S
Peso molecular (g/mol) 174.19
Número MDL MFCD00007541,MFCD00149548
Clave InChI ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
Nombre IUPAC sodio; pentano-1-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Absorbancia 0.02 max. (C=0.5 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.5 M in water) at 230nm, 0.06 max. C=0.5 M in water at 220nm, 0.1 max. (C=0.5 M in water) at 210nm
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 2% (150°C) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4SO3Na
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Cromatografía de pares iónicos
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.