Learn More
Ácido 1-pentanosulfónico, sal sódica, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10698624 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10698624 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10473955 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10688624 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10698624 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00€
    363.00€ / 100 g
    Ahorro 25.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22767-49-3
Fórmula molecular C5H11NaO3S
Peso molecular (g/mol) 174.19
Número MDL MFCD00007541,MFCD00149548
Clave InChI ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
Nombre IUPAC sodio; pentano-1-sulfonato
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 2 % max. (1 g, 120°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4SO3Na
Cantidad 100 g
Beilstein 04, III, 23
Información de solubilidad (10% in water at 25°C) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.