Learn More
1-pentadecanol, TRC
Código de producto. 30410998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410998 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30410998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22044025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentadecanol
CAS 629-76-5
Fórmula molecular C15 H32 O
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Pentadecanol (7CI','8CI','9CI','ACI), Pentadecanol (6CI), Alfol 15, n-1-Pentadecanol, n-Pentadecanol, NSC 66446, Pentadecyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCO
Nombre IUPAC pentadecan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 228.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2453