Learn More
1-pentadecanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pentadecanol |
| CAS | 629-76-5 |
| Fórmula molecular | C15 H32 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Pentadecanol (7CI','8CI','9CI','ACI), Pentadecanol (6CI), Alfol 15, n-1-Pentadecanol, n-Pentadecanol, NSC 66446, Pentadecyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | pentadecan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 228.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.2453 |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?