Learn More
1-Pentadecanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458819 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15458819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03673.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.44€
    60.65€ / 5 g
    Ahorro 12.79€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-pentadecanol se emplea como reactivo de partida para la síntesis asimétrica de la jaspina. Actúa como un alcohol graso.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son fuertes oxidantes a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentadecanol
CAS 629-76-5
Punto de fusión 45°C to 46°C
Punto de ebullición 269°C to 271°C
Fórmula molecular C15H32O
Número MDL MFCD00004759
Cantidad 5 g
Beilstein 1700695
Sinónimo 1-pentadecanol, pentadecyl alcohol, pentadecanol, n-pentadecanol, n-1-pentadecanol, neodol 5, unii-333qva4g2q, dsstox_cid_7270, dsstox_rid_78381, dsstox_gsid_27270
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI REIUXOLGHVXAEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCO
Nombre IUPAC pentadecan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 228.42
PubChem CID 12397
ChEBI CHEBI:77468
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.42
Porcentaje de pureza 99%