Learn More
1-Pentadecanettiol, TRC
Código de producto. 30418060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418060 500 mg
30410318 100 mg
30409167 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP267983500MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25276-70-4
Fórmula molecular C15H32S
Peso molecular (g/mol) 244.48
Nombre IUPAC Pentadescano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentadecanethiol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H32S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2225