Learn More
Buerkle™ Pala de 1 parte para alimentos
Código de producto. 30276784 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
347 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
30276784 347 mm cada uno
1 options
Código de producto. 30276784 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 83000011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    115.10€ / paquete de 1
    Ahorro 1.90€
    1% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La superficie de polipropileno fácil de limpiar, suave y sin poros hace que estas cucharas sean muy adecuadas para el sector alimentario. Las cucharas también se pueden utilizar para hervir productos.
Para productos alimenticios (FDA y (UE) Nr. 10/2011)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pala
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad FDA y Nr. (UE) 10/2011
Color Blanco
Longitud (métrico) 1110 mm
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 347 mm