Learn More
1-Palmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina, TRC
Código de producto. 17998684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17998684 50 mg 50 miligramos
17917934 100 mg 100 miligramos
17997454 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17998684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP15734550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17364-16-8
Fórmula molecular C24H50NO7P
Peso molecular (g/mol) 495.63
Sinónimo (7R)-3,5,9-4,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxotrioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, 1-Hexadecanoyl-sn-glycerol-3-phosphorylcholine, 1-Hexadecanoyllysolecithin, 1-O-Palmitoyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine, MPPC, Palmitoyl L-Lysophosphatidylcholine, Palmitoyl L-α-Lysolecithin, Palmitoyl L-α-Lysophosphatidylcholine, γ-Palmitoyl-L-α-lysophosphatidylcholine;
SMILES O=P([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OC[C@H](O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.3325