Learn More
1-Palmitoil-rac-glicerol, TRC
Código de producto. 30009426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009426 5 g 5 g
30008205 1 g 1 g
17928524 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1572505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-44-9
Fórmula molecular C19H38O4
Peso molecular (g/mol) 330.5
Sinónimo Palmitin, 1-mono- (6CI, 8CI), (±)-1-Hexadecanoylglycerol, (±)-1-Monopalmitin, (±)-1-O-Hexadecanoylglycerol, 1-Glycerol hexadecanoate, 1-Glyceryl monohexadecanoate, 1-Monohexadecanoyl-rac-glycerol, 1-Monohexadecanoylglycerol, 1-Monopalmitin, 1-Monopalmitoyl-rac-glycerol, 1-O-Palmitoyl-DL-glycerol, 1-O-Palmitoylglycerol, 1-Palmitoyl-rac-glycerol, 1-Palmitoyl-rac-glycerol, 2,3-Dihydroxypropyl hexadecanoate, 2,3-Dihydroxypropyl palmitate, DL-1-Monopalmitin, Dimodan PA 90, Glycerol 1-monohexadecanoate, Glycerol 1-monopalmitate, Glycerol 1-palmitate, Glycerol 3-palmitate, Glyceryl palmitate, Hexadecanoic acid α-monoglyceride, NSC 404240, Palmitic acid α-monoglyceride, α-Monopalmitin, Hexadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxipropil hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Palmitoyl-rac-glycerol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.277