Learn More
1-palmitoil-3-O-bencil-rac-glicerol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Palmitoyl-3-O-benzyl-rac-glycerol |
| CAS | 1487-51-0 |
| Fórmula molecular | C26 H44 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H44O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-26(28)30-23-25(27)22-29-21-24-18-15-14-16-19-24/h14-16,18-19,25,27H,2-13,17,20-23H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Hexadecanoato de (2-hidroxi-3-fenilmetoxipropilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 420.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.324 |