Learn More
1-Palmitoil-2-oleoil-sn-glicerol-3-fosfocolina, TRC
Código de producto. 30421463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421463 50 mg
30414285 100 mg
30420466 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP16100050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26853-31-6
Fórmula molecular C42H82NO8P
Peso molecular (g/mol) 760.08
Sinónimo 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, inner salt, 4-oxide, (7R,17Z)-, 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, hydroxide, inner salt, 4-oxide, [R-(Z)]-, Choline, hydroxide, dihydrogen phosphate, inner salt, ester with 1-palmito-2-olein, L- (8CI), 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-L-α-lecithin, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-L-α-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glyceryl-3-phosphorylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleyl-3-sn-phosphatidylcholine, 2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, inner salt, 4-oxide, [R-(Z)]-, L-1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, L-Palmitoyloleoylphosphatidylcholine, L-α-1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, POPC, Palmitoyloleoylphosphatidylcholine, β-Oleoyl-γ-palmitoyl-L-α-phosphatidylcholine
Nombre IUPAC [(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxipropilo] 2-(trimetilazianiolil)etil fosfato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 759.5778