Learn More
1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfocolina (componente principal de las fosfatidilcolinas de huevo/EPC, CAS 97281-44-2), Mikromol™
Código de producto. 17967214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17967214 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17967214 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3893.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfocolina (componente principal de las fosfatidilcolinas de huevo/EPC, CAS 97281-44-2)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
CAS 26853-31-6
Nombres de analitos o componentes 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C42H82NO8P
Certificaciones/conformidad ISO 17025
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Peso molecular (g/mol) 760.08