Learn More
Sal sódica de 1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfo-(1'-rac-glicerol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) Sodium Salt |
| CAS | 268550-95-4 |
| Fórmula molecular | C40H76NaO10P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (9Z)-9-Octadecenoic acid (1R)-1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl ester sodium salt, (9Z)-(9-Octadecenoic acid 1R)-1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl ester monosodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1 |
| SMILES | COC(OC)[C@@H](C)[C@@H]1[C@@]2(C)[C@@H](CC1)C(=O)CCC2 |
| Nombre IUPAC | fosfato de sodio;2,3-dihidroxipropil [(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxipropil] |
| Peso molecular (g/mol) | 770.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 770.5074 |