Learn More
1-Palmitoil-2-oleoil-rac-glicerol, TRC
Código de producto. 30010778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010778 25 mg 25 miligramos
30007518 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP16095025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3123-73-7
Fórmula molecular C37 H70 O5
Peso molecular (g/mol) 594.95
Nombre IUPAC (1-hexadecanoiloxi-3-hidroxipropano-2-il) (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Palmitoyl-2-oleoyl-rac-glycerol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H70O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,38H,3-16,19-34H2,1-2H3/b18-17-
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.5223