Learn More
1-Palmitoil-2-oleoil-3-stearoil-rac-glicerol, TRC
Código de producto. 30135650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135650 100 mg 100 miligramos
17968414 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP162100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2190-27-4
Fórmula molecular C55 H104 O6
Peso molecular (g/mol) 861.41
Sinónimo (Z)-9-Octadecenoic Acid 1-[[(1-Oxohexadecyl)oxy]methyl]-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl Ester, 1-Palmito-2-oleo-3-stearin, 1-Palmito-2-oleostearin, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-stearin, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-stearoylglycerol, 1-Palmityl-2-oleyl-3-stearylglycerol, 1-Stearo-2-palmito-3-olein, 1-Stearoyl-2-oleoyl-3-palmitoylglycerol, 2-(Oleoyloxy)-1-(palmitoyloxy)-3-(stearoyloxy)propane, 2-Oleo-3-palmito-1-stearin, 2-Oleo-3-stearopalmitin, Glyceryl-1-palmitate-2-oleate-3-stearate, POS;
Nombre IUPAC [3-hexadecanoiloxi-2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxipropilo] octadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-stearoyl-rac-glycerol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C55H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h26,28,52H,4-25,27,29-51H2,1-3H3/b28-26-
Formula Weight (peso de la fórmula) 860.7833