Learn More
1-Palmitoil-2-oleoilo-3-linoleoil-rac-glicerol, TRC
Código de producto. 30427588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427588 5 mg
30420851 50 mg
30420469 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1620005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2680-59-3
Fórmula molecular C55 H100 O6
Peso molecular (g/mol) 857.38
Sinónimo POL, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 3-[(1-oxohexadecyl)oxy]-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]propyl ester, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 3-[(1-oxohexadecyl)oxy]-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]propyl ester (9CI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 3-[(1-oxohexadecyl)oxy]-2-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]propyl ester, (Z)-, Linolein, 2-oleo-3-palmito-1- (7CI,8CI), Olein, 1-linoleo-3-palmito-2- (8CI), Palmitin, 3-linoleo-2-oleo-1- (8CI), 1-Palmito-2-oleo-3-linolein, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol
Nombre IUPAC [1-hexadecanoiloxi-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropano-2-il] (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C55H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-28,52H,4-15,17-18,20-24,29-51H2,1-3H3/b19-16-,27-25-,28-26-
Formula Weight (peso de la fórmula) 856.752
Porcentaje de pureza >95%