Learn More
1-palmito-2-estearina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Palmito-2-stearin |
| CAS | 20296-26-8 |
| Fórmula molecular | C37H72O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Stearo-1-palmitin, Glycerol 1-Palmitate-2-stearate, Octadecanoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,38H,3-34H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(CO)OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| Nombre IUPAC | Estearato de 1-hidroxi-3-(palmitoiloxi)propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 596.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 596.54 |