Learn More
1-(p-Toluenosulfonil)pirrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422100 25 g 25 g
11412100 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422100 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28641.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 17639-64-4 | C11H11NO2S | 221.274 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17639-64-4
Fórmula molecular C11H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 221.274
Número MDL MFCD00145014
Clave InChI OXWIEWFMRVJGNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tosylpyrrole, 1-tosyl-1h-pyrrole, 1-p-toluenesulfonyl pyrrole, n-tosylpyrrole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-pyrrole, 1-p-tolylsulfonyl pyrrole, 1-tosyl-pyrrole, 1-4-methylphenylsulfonyl pyrrole, 1-4-methylbenzenesulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-4-methylphenyl sulfonyl
PubChem CID 640087
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)sulfonilpirrol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(p-Toluenesulfonyl)pyrrole
Punto de fusión 99°C to 103°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.28
Porcentaje de pureza 98%