Learn More
1-(p-Toluenosulfonil)pirrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412100 5 g 5 g
11422100 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412100 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28641.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 17639-64-4 | C11H11NO2S | 221.274 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17639-64-4
Fórmula molecular C11H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 221.274
Número MDL MFCD00145014
Clave InChI OXWIEWFMRVJGNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tosylpyrrole, 1-tosyl-1h-pyrrole, 1-p-toluenesulfonyl pyrrole, n-tosylpyrrole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-pyrrole, 1-p-tolylsulfonyl pyrrole, 1-tosyl-pyrrole, 1-4-methylphenylsulfonyl pyrrole, 1-4-methylbenzenesulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-4-methylphenyl sulfonyl
PubChem CID 640087
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)sulfonilpirrol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(p-Toluenesulfonyl)pyrrole
Punto de fusión 99°C to 103°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.28
Porcentaje de pureza 98%