Learn More
1-(p-Toluenosulfonil)indol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466016 25 g 25 g
11446016 1 g 1 g
11456016 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22320.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31271-90-6 | C15H13NO2S | 271.33 g/mol
1-(p-Toluenesulfonyl)indole, is synthesized and used as a stable equivalent of 4-mercaptoindoles, also used in medicinal field for making drug and tablets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(p-toluenosulfonil)indol se sintetiza y se utiliza como equivalente estable de los 4-mercaptoindoles, así como en el sector medicinal para la fabricación de fármacos y comprimidos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31271-90-6
Fórmula molecular C15H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 271.33
Número MDL MFCD01165032
Clave InChI JNRRPYFLDADLJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tosyl-1h-indole, n-tosylindole, 1-p-toluenesulfonyl indole, 1-4-methylbenzenesulfonyl indole, n-p-toluenesulfonyl indole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-indole, 1-tosylindole, 1-p-tolylsulfonyl indole, 1-p-toluenesulphonyl indole, 4-methylphenyl sulfonyl indole
PubChem CID 10956616
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(p-Toluenesulfonyl)indole
Punto de fusión 84°C to 86°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)sulfonilindol
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.33
Porcentaje de pureza 95%