Learn More
1-(p-toluenesulfonil)imidazol, TRC
Código de producto. 30457343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457343 50 mg 50 miligramos
30449817 500 mg -
30449930 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT73385850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2232-08-8
Fórmula molecular C10H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 222.26
Sinónimo 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-imidazole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-1H-imidazole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)imidazole, 1-(p-Tolylsulfonyl)imidazole, 1-Tosyl-1H-imidazole, 1-Tosylimidazole, N-(p-Toluenesulfonyl)imidazole, N-Tosylimidazole, NSC 109348, NSC 669590, p-Toluenesulfonic Acid Imidazolide
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)sulfonilimidazol
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)15(13,14)12-7-6-11-8-12/h2-8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0463