Learn More
1-(p-Toluenosulfonil)imidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490538 5 g 5 g
15400548 25 g 25 g
15410548 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54191.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2232-08-8 | C10H10N2O2S | 222.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2232-08-8
Fórmula molecular C10H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 222.26
Número MDL MFCD00005285
Clave InChI YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-p-toluenesulfonyl imidazole, 1-tosyl-1h-imidazole, n-tosylimidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-tosylimidazole, 1-p-toluenesulphonyl imidazole, 1-p-tolylsulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl, 1-toluene-p-sulphonyl imidazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl imidazole
PubChem CID 75219
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)sulfonilimidazol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Punto de fusión 76°C to 78°C
Cantidad 5 g
Beilstein 612451
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.26
Porcentaje de pureza ≥98%